Learn More
Carbonato de etil 2,2,2-trifluoroetilo, TRC
Código de producto. 30008388
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30008388 1 g 1 g
30004066 250 mg 250 miligramos
30007186 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30008388 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE9377331G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 156783-96-9
Fórmula molecular C5 H7 F3 O3
Peso molecular (g/mol) 172.102
Sinónimo 2,2,2-Trifluoroethyl Ethyl Carbonate;
Nombre IUPAC Carbonato de etil 2,2,2-trifluoroetilo
SMILES CCOC(=O)OCC(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 2,2,2-Trifluoroethyl Carbonate
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C5H7F3O3/c1-2-10-4(9)11-3-5(6,7)8/h2-3H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.035