Learn More
Ácido etil-2,2,2-d3-malónico, CDN
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Ethyl-2,2,2-d3-malonic acid |
| CAS | 70907-93-6 |
| Fórmula molecular | C5 D3 H5 O4 |
| Cantidad | 0.25 g |
| Sinónimo | Propanedioic acid, ethyl-2,2,2-d3- (9 CI), Ethyl-2,2,2-d3-malonic Acid, Ethyl-2,2,2-d3-propanedioic acid, 2-(Ethyl-2,2,2-d3)propanedioic acid, 1,1-Propanedicarboxylic-3,3,3-d3 acid, 2-(Ethyl-2,2,2-d3)malonic acid, Ethylmalonic Acid-D3 (ethyl-2,2,2-D3) |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C5H8O4/c1-2-3(4(6)7)5(8)9/h3H,2H2,1H3,(H,6,7)(H,8,9)/i1D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])CC(C(=O)O)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-(2,2,2-trideuterioetil)propanodioico |
| Peso molecular (g/mol) | 135.1331 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 135.0611 g/mol |
| Show More |