Learn More
Alcohol etílico-2,2,2-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl-2,2,2-d3 Alcohol |
| CAS | 1759-87-1 |
| Fórmula molecular | C2 D3 H3 O |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Ethyl-2,2,2-d3 Alcohol, Ethan-2,2,2-d3-ol (9CI), Ethyl-2,2,2-d3 alcohol (6CI, 7CI, 8CI), 2,2,2-Trideuterioethanol, 2,2,2-Trideuteroethanol, Ethanol-2,2,2-d3, Ethanol-2,2,2-D3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3/i1D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])CO |
| Nombre IUPAC | 2,2,2-trideuterioetanol |
| Peso molecular (g/mol) | 49.0869 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 49.0607 |