Learn More
Alcohol etílico-2,2,2-d3 (95 % p/p en H2O ), CDN
Código de producto. 30312527
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
30312527 1 g 1 g
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30312527 Proveedor CDN N.º de proveedor CDND07521G
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl-2,2,2-d3 Alcohol
CAS 1759-87-1
Disolvente o matriz H2O
Fórmula molecular C2 D3 H3 O
Cantidad 1 g
Sinónimo Ethyl-2,2,2-d3 Alcohol, Ethan-2,2,2-d3-ol (9 CI), Ethyl-2,2,2-d3 alcohol (6 CI, 7 CI, 8 CI), 2,2,2-Trideuterioethanol, 2,2,2-Trideuteroethanol, Ethanol-2,2,2-d3, Ethanol-2,2,2-D3
Fórmula InChI InChI=1 S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3/i1D3
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])CO
Nombre IUPAC 2,2,2-trideuterioetanol
Peso molecular (g/mol) 49.0869
Formula Weight (peso de la fórmula) 49.0607 g/mol
Porcentaje de pureza 98 atom % D, min 98% Chemical Purity
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 95 %