Learn More
Acetato de etilo-2,2,2-d3, TRC
Código de producto. 30383753
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30383753 100 mg
30371241 50 mg
30370436 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30383753 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE678361100MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 109545-01-9
Fórmula molecular C4 2H3 H5 O2
Peso molecular (g/mol) 91.12
Sinónimo Ethan-2,2,2-d3-ol, acetate (9CI), Ethyl-2,2,2-d3 acetate (6CI), Acetic acid ethyl-2,2,2-d3 ester, Ethyl-2,2,2-D3 acetate, Ethyl acetate-d3
Nombre IUPAC 2,2,2-trideuterioetil acetato
SMILES [2H]C([2H])([2H])COC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl-2,2,2-D3 Acetate
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3/i1D3
Formula Weight (peso de la fórmula) 91.0713