Learn More
Acetato de etil-2,2,2-d3, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl-2,2,2-D3 Acetate |
| CAS | 109545-01-9 |
| Fórmula molecular | C4 2H3 H5 O2 |
| Cantidad | 0.5 g |
| Sinónimo | Ethan-2,2,2-d3-ol, acetate (9 CI), Ethyl-2,2,2-d3 acetate (6 CI), Acetic acid ethyl-2,2,2-d3 ester, Ethyl-2,2,2-D3 acetate, Ethyl acetate-d3 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3/i1D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])COC(=O)C |
| Nombre IUPAC | Acetato de 2,2,2-trideuterioetilo |
| Peso molecular (g/mol) | 91.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 91.0713 g/mol |
| Mostrar más |