Learn More
2-[2-[(2,6-Diclorofenil)amino]fenil]acetato de etilo (éster etílico de diclofenaco), Mikromol™
Descripción
2-[2-[(2,6-Diclorofenil)amino]fenil]acetato de etilo (éster etílico de diclofenaco)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diclofenac Ethyl Ester |
| CAS | 15307-77-4 |
| Nombres de analitos o componentes | Diclofenac Ethyl Ester |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C16 H15 Cl2 N O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Ethyl [2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl]acetate, Ethyl 2-[2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl]acetate, Aceclofenac Imp. C (EP), Ethyl Ester of Diclofenac, Aceclofenac Impurity C |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H15Cl2NO2/c1-2-21-15(20)10-11-6-3-4-9-14(11)19-16-12(17)7-5-8-13(16)18/h3-9,19H,2,10H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)Cc1ccccc1Nc2c(Cl)cccc2Cl |
| Nombre IUPAC | 2-[2-(2,6-dicloroanilino)fenil]acetato de etilo |
| Mostrar más |