Learn More
2-[2-[(2,6-Diclorofenil)amino]fenil]acetato de etilo (éster etílico de diclofenaco), LoGiCal
Código de producto. 30459192
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30459192 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30459192 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0006.11
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diclofenac Ethyl Ester
CAS 15307-77-4
Nombres de analitos o componentes Diclofenac Ethyl Ester
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C16 H15 Cl2 N O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Ethyl [2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl]acetate, Ethyl 2-[2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl]acetate, Aceclofenac Imp. C (EP), Ethyl Ester of Diclofenac, Aceclofenac Impurity C
Fórmula InChI InChI=1S/C16H15Cl2NO2/c1-2-21-15(20)10-11-6-3-4-9-14(11)19-16-12(17)7-5-8-13(16)18/h3-9,19H,2,10H2,1H3
Tipo de solución Neat
SMILES CCOC(=O)Cc1ccccc1Nc2c(Cl)cccc2Cl
Nombre IUPAC 2-[2-(2,6-dicloroanilino)fenil]acetato de etilo
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 324.2
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 323.048 g/mol