Learn More
2-((1R,4R)-4-((terc-butoxicarbonil)amino)ciclohexil)acetato de etilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl 2-((1R,4R)-4-((tert-Butoxycarbonyl)amino)cyclohexyl)acetate |
| CAS | 946598-34-1 |
| Fórmula molecular | C15H27NO4 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Ethyl 2-[trans-4-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]cyclohexyl]acetate, [trans-4-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]cyclohexyl]acetic Acid Ethyl Ester, trans-2-[4-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]cyclohexyl]acetic Acid Ethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H27NO4/c1-5-19-13(17)10-11-6-8-12(9-7-11)16-14(18)20-15(2,3)4/h11-12H,5-10H2,1-4H3,(H,16,18)/t11-,12- |
| SMILES | CCOC(=O)C[C@@H]1CC[C@H](CC1)NC(=O)OC(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | 2-[4-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]ciclohexil]acetato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 285.38 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 285.194 |