Learn More
2-(1H-pirrol-2-il)acetato de etilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl 2-(1H-Pyrrol-2-yl)acetate |
| CAS | 4778-25-0 |
| Fórmula molecular | C8H11NO2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 1H-Pyrrole-2-acetic Acid Ethyl Ester, Pyrrole-2-acetic Acid Ethyl Ester, (1H-Pyrrol-2-yl)acetic Acid Ethyl Ester, 2-(Carboethoxymethyl)pyrrole, Ethyl Pyrrole-2-acetate, NSC 4510 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H11NO2/c1-2-11-8(10)6-7-4-3-5-9-7/h3-5,9H,2,6H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)Cc1ccc[nH]1 |
| Nombre IUPAC | 2-(1H-pirrol-2-il)acetato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 153.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 153.079 |