Learn More
2-(1-metil-1H-imidazol-4-il)acetato de etilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl 2-(1-methyl-1H-imidazol-4-yl)acetate |
| CAS | 916792-95-5 |
| Fórmula molecular | C8H12N2O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H12N2O2/c1-3-12-8(11)4-7-5-10(2)6-9-7/h5-6H,3-4H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOC(=O)Cc1cn(C)cn1 |
| Nombre IUPAC | 2-(1-metilimidazol-4-il)acetato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 168.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 168.0899 |