Learn More
2-((1,3-Dioxoisoindolin-2-il)oxi)acetato de etilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl 2-((1,3-Dioxoisoindolin-2-yl)oxy)acetate |
| CAS | 5251-81-0 |
| Fórmula molecular | C12H11NO5 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H11NO5/c1-2-17-10(14)7-18-13-11(15)8-5-3-4-6-9(8)12(13)16/h3-6H,2,7H2,1H3 |
| SMILES | O=C1N(OCC(OCC)=O)C(C2=CC=CC=C21)=O |
| Nombre IUPAC | 2-((1,3-dioxoisoindolin-2-il)oxi)acetato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 249.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 249.06 |