Learn More
(1S)-1-fenil-3,4-dihidroisoquinolina-2(1H)-carboxilato de etilo, Mikromol
Código de producto. 30461149
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30461149 4 x 25 mg 100 miligramos
17974266 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30461149 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1342.0300254AMP
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
(1S)-1-fenil-3,4-dihidroisoquinolina-2(1H)-carboxilato de etilo, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl (1S)-1-Phenyl-3,4-dihydroisoquinoline-2(1H)-carboxylate
CAS 180468-42-2
Nombres de analitos o componentes Ethyl (1S)-1-Phenyl-3,4-dihydroisoquinoline-2(1H)-carboxylate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C18 H19 N O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo (1S)-3,4-Dihydro-1-phenyl-2(1H)-isoquinolinecarboxylic acid ethyl ester, 2(1H)-Isoquinolinecarboxylic acid, 3,4-dihydro-1-phenyl-, ethyl ester, (S)-, (S)-1-Phenyl-3,4-dihydro-1H-isoquinolinecarboxylic acid ethyl ester, Ethyl (1S)-1-phenyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-2-carboxylate, Ethyl (1S)-3,4-dihydro-1-phenyl-2(1H)-isoquinolinecarboxylate, Ethyl (S)-1-phenyl-1,2,3,4-tetrahydro-2-isoquinolinecarboxylate, Ethyl (S)-1-phenyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-2-carboxylate
Fórmula InChI InChI=1S/C18H19NO2/c1-2-21-18(20)19-13-12-14-8-6-7-11-16(14)17(19)15-9-4-3-5-10-15/h3-11,17H,2,12-13H2,1H3/t17-/m0/s1
Tipo de solución Neat
SMILES CCOC(=O)N1CCc2ccccc2[C@@H]1c3ccccc3
Nombre IUPAC (1S)-1-fenil-3,4-dihidro-1H-isoquinolina-2-carboxilato de etilo
Peso molecular (g/mol) 281.35
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 281.1416 g/mol