Learn More
(1RS)-5-benzoil-2,3-dihidro-1H-pirrolizina-1-carboxilato de etilo (éster etílico de ketorolaco), Mikromol™
Descripción
(1RS)-5-benzoil-2,3-dihidro-1H-pirrolizina-1-carboxilato de etilo (éster etílico de ketorolaco)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ketorolac Ethyl Ester |
| CAS | 108061-03-6 |
| Nombres de analitos o componentes | Ketorolac Ethyl Ester |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C17 H17 N O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Ketorolac Trometamol Imp. J (EP), 5-Benzoyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolizine-1-carboxylic acid ethyl ester, 1H-Pyrrolizine-1-carboxylic acid, 5-benzoyl-2,3-dihydro-, ethyl ester, (+/-)-, Ketorolac ethyl ester, Ketorolac Trometamol Impurity J, Ketorolac Impurity J |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H17NO3/c1-2-21-17(20)13-10-11-18-14(13)8-9-15(18)16(19)12-6-4-3-5-7-12/h3-9,13H,2,10-11H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)C1CCn2c1ccc2C(=O)c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | 5-benzoil-2,3-dihidro-1H-pirrolizina-1-carboxilato de etilo |
| Mostrar más |