Learn More
Clorhidrato de (1RS,2SR)-2-(metilamino)-1-fenilciclohex-3-enocarboxilato de etilo (clorhidrato de nortilidina), Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de (1RS,2SR)-2-(metilamino)-1-fenilciclohex-3-enocarboxilato de etilo (clorhidrato de nortilidina)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Nortilidine HCl |
| CAS | 34596-11-7 |
| Nombres de analitos o componentes | Nortilidine HCl |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C16 H21 N O2 . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | trans-2-(Methylamino)-1-phenyl-3-cyclohexene-1-carboxylic acid ethyl ester hydrochloride, Ethyl (1RS,2SR)-2-(Methylamino)-1-phenylcyclohex-3-enecarboxylate Hydrochloride, Nortilidine Hydrochloride, Tilidine Hydrochloride Hemihydrate Impurity C as Hydrochloride, Tilidine Impurity C as Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H21NO2.ClH/c1-3-19-15(18)16(13-9-5-4-6-10-13)12-8-7-11-14(16)17-2;/h4-7,9-11,14,17H,3,8,12H2,1-2H3;1H/t14-,16+;/m0./s1 |
| SMILES | Cl.CCOC(=O)[C@]1(CCC=C[C@@H]1NC)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | (1R,2S)-2-(metilamino)-1-fenilciclohex-3-eno-1-carboxilato de etilo; hidrocloruro |
| Mostrar más |