Learn More
(1RS,2RS)-2-(dimetilamino)-1-fenilciclohex-3-enocarboxilato de etilo (cis-tilidina), Mikromol
Código de producto. 30459513
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30459513 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30459513 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0134.01
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
(1RS,2RS)-2-(dimetilamino)-1-fenilciclohex-3-enocarboxilato de etilo (cis-tilidina), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material cis-Tilidine (Ethyl (1RS,2RS)-2-(Dimethylamino)-1-phenylcyclohex-3-enecarboxylate)
CAS 20380-56-7
Nombres de analitos o componentes cis-Tilidine (Ethyl (1RS,2RS)-2-(Dimethylamino)-1-phenylcyclohex-3-enecarboxylate)
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C17 H23 N O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Tilidine Hydrochloride Hemihydrate Imp. A (EP), Tilidine Imp. A (EP), Ethyl (1RS,2RS)-2-(Dimethylamino)-1-phenylcyclohex-3-enecarboxylate, cis-Tilidine, 3-Cyclohexene-1-carboxylic acid, 2-(dimethylamino)-1-phenyl-, ethyl ester, (1R,2R)-rel-, 3-Cyclohexene-1-carboxylic acid, 2-(dimethylamino)-1-phenyl-, ethyl ester, cis-, 3-Cyclohexene-1-carboxylic acid, 2-(dimethylamino)-1-phenyl-, ethyl ester, stereoisomer (8CI), Ethyl cis-2-(dimethylamino)-1-phenyl-3-cyclohexene-1-carboxylate, Tilidine Hydrochloride Hemihydrate Impurity A, Tilidine Impurity A
Fórmula InChI InChI=1S/C17H23NO2/c1-4-20-16(19)17(14-10-6-5-7-11-14)13-9-8-12-15(17)18(2)3/h5-8,10-12,15H,4,9,13H2,1-3H3/t15-,17-/m1/s1
Tipo de solución Neat
SMILES CCOC(=O)[C@]1(CCC=C[C@H]1N(C)C)c2ccccc2
Nombre IUPAC (1R,2R)-2-(dimetilamino)-1-fenilciclohex-3-eno-1-carboxilato de etilo
Peso molecular (g/mol) 273.37
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 273.1729 g/mol