Learn More
(1R,5R,6R)-7-acetil-5-(pentan-3-iloxi)-7-azabiciclo[4.1.0]hept-3-eno-3-carboxilato de etilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl (1R,5R,6R)-7-acetyl-5-(pentan-3-yloxy)-7-azabicyclo[4.1.0]hept-3-ene-3-carboxylate |
| CAS | 1268086-96-9 |
| Fórmula molecular | C16 H25 N O4 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Ethyl (1R,5R,6R)-7-acetyl-5-(pentan-3-yloxy)-7-azabicyclo[4.1.0]hept-3-ene-3-carboxylate, 7-Azabicyclo[4.1.0]hept-3-ene-3-carboxylic acid, 7-acetyl-5-(1-ethylpropoxy)-, ethyl ester, (1R,5R,6R)-, ethyl (1R,5R,6R)-7-acetyl-5-(1-ethylpropoxy)-7-azabicyclo[4.1.0]hept-3-ene-3-carboxylate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H25NO4/c1-5-12(6-2)21-14-9-11(16(19)20-7-3)8-13-15(14)17(13)10(4)18/h9,12-15H,5-8H2,1-4H3/t13-,14-,15-,17?/m1/s1 |
| SMILES | CCOC(=O)C1=C[C@@H](OC(CC)CC)[C@H]2[C@@H](C1)N2C(=O)C |
| Nombre IUPAC | (1R,5R,6R)-7-acetil-5-pentan-3-iloxi-7-azabiciclo[4.1.0]hept-3-eno-3-carboxilato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 295.374 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 295.178 |