Learn More
1H-pirazol-4-carboxilato de etilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11399889
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11399889 1 g 1 g
11309899 5 g 5 g
11319899 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11399889 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25351.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 37622-90-5 | C6H8N2O2 | 140.142 g/mol
Ethyl 1H-pyrazole-4-carboxylate is used in the preparation of isoxazole-4-carboxylic acid derivatives and isoxazole-3,5-dicarboxamides. Further, it acts as an intermediate in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1H-pirazol-4-carboxilato de etilo se utiliza en la preparación de derivados del ácido isoxazol-4-carboxílico e isoxazol-3,5-dicarboxamidas. Además, actúa como producto intermedio en síntesis orgánica.
Solubilidad
Miscible en acetona.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes y bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 37622-90-5
Fórmula molecular C6H8N2O2
Peso molecular (g/mol) 140.142
Número MDL MFCD00010844
Clave InChI KACZQOKEFKFNDB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 142179
Nombre IUPAC Etil 1H-pirazol-4-carboxilato
SMILES CCOC(=O)C1=CNN=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 1H-pyrazole-4-carboxylate
Punto de fusión 75°C to 80°C
Punto de ebullición 138°C to 140°C (3 mmHg)
Cantidad 1 g
Sinónimo ethyl 4-pyrazolecarboxylate, ethyl pyrazole-4-carboxylate, 1h-pyrazole-4-carboxylic acid ethyl ester, 4-ethoxycarbonylpyrazole, 1h-pyrazole-4-carboxylic acid, ethyl ester, 4-pyrazolecarboxylic acid ethyl ester, ethyl4-pyrazolecarboxylate, zlchem 132, pubchem21939, acmc-209iug
Información de solubilidad Miscible with acetone.
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.14
Porcentaje de pureza 98%