Learn More
1H-imidazol-1-carboxilato de etilo, TRC
Código de producto. 30353826
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30353826 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30353826 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC381990100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 1H-Imidazole-1-carboxylate
CAS 19213-72-0
Fórmula molecular C6H8N2O2
Cantidad 100 mg
Sinónimo Etomidate Impurity 10 (Ethyl 1H-imidazole-1-carboxylate)
Fórmula InChI InChI=1S/C6H8N2O2/c1-2-10-6(9)8-4-3-7-5-8/h3-5H,2H2,1H3
SMILES CCOC(=O)n1ccnc1
Nombre IUPAC imidazol-1-carboxilato de etilo
Peso molecular (g/mol) 140.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.0586