Learn More
1H-imidazol-1-carboxilato de etilo, TRC
Código de producto. 30359722
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Unit Size:
500 miligramos
Product Code. Cantidad unitSize
30359722 500 mg 500 miligramos
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30359722 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCC381990500MG
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Ethyl 1H-Imidazole-1-carboxylate
CAS 19213-72-0
Fórmula molecular C6H8N2O2
Cantidad 500 mg
Sinónimo Etomidate Impurity 10 (Ethyl 1H-imidazole-1-carboxylate)
Fórmula InChI InChI=1S/C6H8N2O2/c1-2-10-6(9)8-4-3-7-5-8/h3-5H,2H2,1H3
SMILES CCOC(=O)n1ccnc1
Nombre IUPAC imidazol-1-carboxilato de etilo
Peso molecular (g/mol) 140.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.0586