Learn More
1H-imidazol-1-carboxilato de etilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl 1H-Imidazole-1-carboxylate |
| CAS | 19213-72-0 |
| Fórmula molecular | C6H8N2O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Etomidate Impurity 10 (Ethyl 1H-imidazole-1-carboxylate) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H8N2O2/c1-2-10-6(9)8-4-3-7-5-8/h3-5H,2H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)n1ccnc1 |
| Nombre IUPAC | imidazol-1-carboxilato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 140.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 140.0586 |