Learn More
Etil 11,14-Diepoxieicosanoato, TRC
Código de producto. 30132684
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2.50 miligramo
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132684 2.5 mg 2.50 miligramo
30133182 25 mg 25 miligramos
17998554 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30132684 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE9160002.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 355803-78-0
Fórmula molecular C22 H40 O4
Peso molecular (g/mol) 368.55
Nombre IUPAC Decanoato de etil 10-[3-[(3-pentiloxiran-2-il)metiloxiran-2-il]decanoato
SMILES CCCCCC1OC1CC2OC2CCCCCCCCCC(=O)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 11,14-Diepoxyeicosanoate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H40O4/c1-3-5-11-14-18-20(25-18)17-21-19(26-21)15-12-9-7-6-8-10-13-16-22(23)24-4-2/h18-21H,3-17H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 368.2927
Porcentaje de pureza >95%