Learn More
1-(Trifluorometil)ciclobutanocarboxilato de etilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15478215
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15478215 1 g 1 g
15488215 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15478215 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32847.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1040683-08-6 | Molecular Formula: C8H11F3O2 | Molecular Weight: 196.169 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1040683-08-6
Fórmula molecular C8H11F3O2
Peso molecular (g/mol) 196.169
Número MDL MFCD10699116
Clave InChI AYUISFJYNKIHDD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 28309116
Nombre IUPAC 1-(trifluorometil)ciclobutano-1-carboxilato de etilo
SMILES CCOC(=O)C1(CCC1)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 1-(trifluoromethyl)cyclobutanecarboxylate
Punto de ebullición 61°C to 63°C (20 mmHg)
Cantidad 1 g
Sinónimo ethyl 1-trifluoromethyl cyclobutanecarboxylate, 1-trifluoromethyl cyclobutanecarboxylic acid ethyl ester, ethyl 1-trifluoromethyl cyclobutane-1-carboxylate, ethyl1-trifluoromethyl cyclobutanecarboxylate, 1-trifluoromethyl cyclobutanecarboxylic acidethyl ester
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.17
Porcentaje de pureza 97%