Learn More
1-tio-D-glucurónido de etilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl 1-Thio-D-glucuronide |
| CAS | 755710-39-5 |
| Fórmula molecular | C8 H14 O6 S |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H14O6S/c1-2-15-8-5(11)3(9)4(10)6(14-8)7(12)13/h3-6,8-11H,2H2,1H3,(H,12,13)/t3-,4-,5+,6-,8?/m0/s1 |
| SMILES | CCSC1O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S,3S,4S,5R)-6-etilsulfanil-3,4,5-trihidroxioxano-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 238.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 238.0511 |