Learn More
(1-Naftil)acetato de etilo, Mikromol™
Código de producto. 17968484
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
17968484 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 17968484 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0075.05
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
(1-Naftil)acetato de etilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Naphthyl acetic acid-ethyl ester
CAS 2122-70-5
Nombres de analitos o componentes 1-Naphthyl acetic acid-ethyl ester
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C14 H14 O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Ethyl (1-Naphthyl)acetate
Fórmula InChI InChI=1S/C14H14O2/c1-2-16-14(15)10-12-8-5-7-11-6-3-4-9-13(11)12/h3-9H,2,10H2,1H3
SMILES CCOC(=O)Cc1cccc2ccccc12
Nombre IUPAC 2-naftalen-1-ilacetato de etilo
Peso molecular (g/mol) 214.26
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.0994 g/mol