Learn More
1-Naftoato de etilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11382037
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11382037 50 g 50 g
11372037 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11382037 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L07760.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3007-97-4 | C13H12O2 | 200.237 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3007-97-4
Fórmula molecular C13H12O2
Peso molecular (g/mol) 200.237
Número MDL MFCD00016805
Clave InChI XCTLDQQOHIEUCJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 1-naphthoate, ethyl alpha-naphthoate, 1-naphthoic acid, ethyl ester, ethyl alfa-naphthoate, 1-naphthalenecarboxylic acid, ethyl ester, 1-naphthoic acid ethyl ester, naphthalene-1-carboxylic acid ethyl ester, ethyl naphthalenecarboxylate, ethyl a-naphthoate, ethylalpha-naphthoate
PubChem CID 76364
Nombre IUPAC naftaleno-1-carboxilato de etilo
SMILES CCOC(=O)C1=CC=CC2=CC=CC=C21
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 1-naphthoate
Densidad 1.11
Punto de ebullición 308°C to 310°C
Índice de refracción 1.593
Cantidad 50 g
Beilstein 2047857
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.24
Porcentaje de pureza 97%