Learn More
1-Metilpiperidina-4-carboxilato de etilo, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15406077
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15406077 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 15406077 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33259.ME
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 1-methylpiperidine-4-carboxylate
CAS 24252-37-7
Fórmula molecular C9H17NO2
Número MDL MFCD00130015
Cantidad 500 mg
Sinónimo ethyl 1-methyl-4-piperidinecarboxylate, 1-methyl-piperidine-4-carboxylic acid ethyl ester, ethyl n-methyl piperidine-4-carboxylate, n-methyl ethyl isonipecotate, 4-piperidinecarboxylic acid, 1-methyl-, ethyl ester, ethyl 1-methyl piperidine-4-carboxylate, ethyl n-methylisonipecotate, 1-methyl-4-piperidinecarboxylic acid ethyl ester, 1-methylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 1-methyl-piperidine-4-carboxylate
Clave InChI JWXOOQCMGJBSML-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(=O)C1CCN(C)CC1
Nombre IUPAC 1-metilpiperidina-4-carboxilato de etilo
Peso molecular (g/mol) 171.24
PubChem CID 11062856
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.24
Porcentaje de pureza 96%