Learn More
1-metilimidazol-2-carboxilato de etilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl 1-Methylimidazole-2-carboxylate |
| CAS | 30148-21-1 |
| Fórmula molecular | C7 H10 N2 O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H10N2O2/c1-3-11-7(10)6-8-4-5-9(6)2/h4-5H,3H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOC(=O)c1nccn1C |
| Nombre IUPAC | 1-metilimidazol-2-carboxilato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 154.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 154.0742 |