Learn More
1-Metilimidazol-2-carboxilato de etilo, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15487688
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15487688 25 g 25 g
15477688 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15487688 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61185.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El 1-metilimidazol-2-carboxilato de etilo se utiliza como intermedio sintético para la síntesis en fase sólida de las poliamidas que contienen imidazol.
Solubilidad
Soluble en diclorometano, éter, acetato de etilo y metanol.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 30148-21-1
Fórmula molecular C7H10N2O2
Peso molecular (g/mol) 154.17
Número MDL MFCD02683326
Clave InChI NOTZYDYZBOBDFE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 1-methyl-1h-imidazole-2-carboxylate, ethyl1-methylimidazole-2-carboxylate, 1-methyl-1h-imidazole-2-carboxylic acid ethyl ester, 1h-imidazole-2-carboxylic acid, 1-methyl-, ethyl ester, pubchem22681, ethy 1-methylimidazole-2-carboxylate, ethyl 1-methyl-imidazole-2-carboxylate, 1-methylimidazole-2-carboxylic acid ethyl ester, 1-methyl-1h-imidazole-2-carboxylic acid, ethyl ester, 1h-imidazole-2-carboxylicacid, 1-methyl-, ethyl ester
PubChem CID 4261883
Nombre IUPAC 1-metilimidazol-2-carboxilato de etilo
SMILES CCOC(=O)C1=NC=CN1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 1-methylimidazole-2-carboxylate
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Soluble in dichloromethane,ether,ethyl acetate and methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.17
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido