Learn More
Ácido etil(1-metilbutil)malonúrico, TRC
Código de producto. 30010672
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30010672 100 mg 100 miligramos
30004228 250 mg 250 miligramos
30004823 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30010672 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE922065100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 106686-60-6
Fórmula molecular C11H20N2O4
Peso molecular (g/mol) 244.29
Sinónimo 2-[[(Aminocarbonyl)amino]carbonyl]-2-ethyl-3-methylhexanoic Acid, N-Carbamoyl-2-ethyl-2-(1-methylbutyl)malonamic Acid;
Nombre IUPAC 2-(carbamoilcarbamoil)-2-etil-3-ácido metilhexanoico
SMILES CCCC(C)C(C(NC(N)=O)=O)(C(O)=O)CC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl(1-methylbutyl)malonuric Acid
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H20N2O4/c1-4-6-7(3)11(5-2,9(15)16)8(14)13-10(12)17/h7H,4-6H2,1-3H3,(H,15,16)(H3,12,13,14,17)
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.14