Learn More
1-Metil-5-tien-2-il-1H-pirazol-3-carboxilato de etilo, 97 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Ethyl 1-methyl-5-thien-2-yl-1H-pyrazole-3-carboxylate |
| CAS | 868755-60-6 |
| % mín. CAS | 96.5 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
| Fórmula molecular | C11H12N2O2S |
| Número MDL | MFCD08060536 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | ethyl 1-methyl-5-thien-2-yl-1h-pyrazole-3-carboxylate, ethyl 1-methyl-5-thiophen-2-yl pyrazole-3-carboxylate, ethyl 1-methyl-5-2-thienyl pyrazole-3-carboxylate, ethyl 1-methyl-5-thiophen-2-yl-1h-pyrazole-3-carboxylate, 1h-pyrazole-3-carboxylicacid,1-methyl-5-2-thienyl-,ethyl ester, 1h-pyrazole-3-carboxylicacid, 1-methyl-5-2-thienyl-, ethyl ester |
| Clave InChI | KIYMTNJEKXVPSQ-UHFFFAOYSA-N |
| Show More |