Learn More
1-metil-4-nitroimidazol-2-carboxilato de etilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl 1-methyl-4-nitroimidazole-2-carboxylate |
| CAS | 109012-23-9 |
| Fórmula molecular | C7H9N3O4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H9N3O4/c1-3-14-7(11)6-8-5(10(12)13)4-9(6)2/h4H,3H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOC(=O)c1nc(cn1C)[N+](=O)[O-] |
| Peso molecular (g/mol) | 199.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 199.0593 |