Learn More
1-Metil-3-tien-2-il-1H-pirazol-5-carboxilato de etilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10631475
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10631475 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 10631475 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC47223DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 1-methyl-3-thien-2-yl-1H-pyrazole-5-carboxylate
CAS 868755-61-7
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Fórmula molecular C11H12N2O2S
Número MDL MFCD08060537
Cantidad 1 g
Sinónimo ethyl 1-methyl-3-thien-2-yl-1h-pyrazole-5-carboxylate, ethyl 2-methyl-5-thiophen-2-yl pyrazole-3-carboxylate, ethyl 1-methyl-3-2-thienyl pyrazole-5-carboxylate, ethyl 1-methyl-3-thiophen-2-yl-1h-pyrazole-5-carboxylate, 1h-pyrazole-5-carboxylicacid,1-methyl-3-2-thienyl-,ethyl ester, 1h-pyrazole-5-carboxylicacid, 1-methyl-3-2-thienyl-, ethyl ester
Clave InChI MUIUODSZPZJMMP-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(=O)C1=CC(=NN1C)C1=CC=CS1
Nombre IUPAC 2-metil-5-tiofen-2-ilpirazol-3-carboxilato de etilo
Peso molecular (g/mol) 236.29
PubChem CID 7537652
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.29
Porcentaje de pureza 97%