Learn More
1-(hidroximetil)ciclopentanocarboxilato de etilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15487856
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15487856 1 g 1 g
15497856 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15487856 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62804.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1075-82-7 | Molecular Formula: C9H16O3 | Molecular Weight: 172.224 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El 1-(hidroximetil)ciclopentanocarboxilato de etilo se emplea como intermedio para la investigación química y compuesto básico sintético.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1075-82-7
Fórmula molecular C9H16O3
Peso molecular (g/mol) 172.224
Número MDL MFCD12022629
Clave InChI AUUICUZWYQYTNO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 1-hydroxymethyl cyclopentanecarboxylate, ethyl 1-hydroxymethyl cyclopentane-1-carboxylate, 1-hydroxymethyl-cyclopentanecarboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 46172884
Nombre IUPAC 1-(hidroximetil)ciclopentano-1-carboxilato de etilo
SMILES CCOC(=O)C1(CCCC1)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 1-(hydroxymethyl)cyclopentanecarboxylate
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.22
Porcentaje de pureza 97%