Learn More
1-(Hidroximetil)ciclohexanocarboxilato de etilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15457516
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15457516 250 mg 250 miligramos
15419048 1 g 1 g
15429048 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15457516 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62519.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 834914-39-5
Fórmula molecular C10H18O3
Peso molecular (g/mol) 186.251
Número MDL MFCD12022627
Clave InChI CHMBRLRRLJHXRK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 1-hydroxymethyl cyclohexanecarboxylate, cyclohexanecarboxylic acid, 1-hydroxymethyl-, ethyl ester, ethyl 1-hydroxymethyl cyclohexane-1-carboxylate, ethyl 1-hydroxymethyl cyclohexane carboxylate, 1-hydroxymethyl-cyclohexanecarboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 46172882
Nombre IUPAC 1-(hidroximetil)ciclohexano-1-carboxilato de etilo
SMILES CCOC(=O)C1(CCCCC1)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 1-(hydroxymethyl)cyclohexanecarboxylate
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.24
Porcentaje de pureza 97%