Learn More
1-(Hidroximetil)ciclobutanocarboxilato de etilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15477576
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15477576 250 mg 250 miligramos
15449078 1 g 1 g
15459078 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15477576 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62566.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1195-81-9 | C8H14O3 | 158.197 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1195-81-9
Fórmula molecular C8H14O3
Peso molecular (g/mol) 158.197
Número MDL MFCD11707219
Clave InChI PWMQFMMZBJUHID-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 1-hydroxymethyl cyclobutane-1-carboxylate, ethyl 1-hydroxymethylcyclobutanecarboxylate, ethyl 1-hydroxymethyl cyclobutanecarboxylate, cyclobutanecarboxylic acid, 1-hydroxymethyl-, ethyl ester, ethyl 1-hydroxymethyl-cyclobutanecarboxylate, 1-hydroxymethyl-cyclobutanecarboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 15670506
Nombre IUPAC 1-(hidroximetil)ciclobutano-1-carboxilato de etilo
SMILES CCOC(=O)C1(CCC1)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 1-(hydroxymethyl)cyclobutanecarboxylate
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.19
Porcentaje de pureza 97%