Learn More
Etil 1-hidroxiciclopropanocarboxilato, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11915081 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11915081 5 g Frasco de vidrio 5 g
10662572 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11915081 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 335300050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-02-2027
Añadir a la cesta
CAS: 137682-89-4 | C6H10O3 | 130.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 137682-89-4
Fórmula molecular C6H10O3
Peso molecular (g/mol) 130.14
Número MDL MFCD01863257
Clave InChI DPMGQZGXWRHYPE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 1-hydroxycyclopropanecarboxylate, 1-hydroxycyclopropanecarboxylic acid ethyl ester, cyclopropanecarboxylic acid, 1-hydroxy-, ethyl ester, 1-ethoxycarbonyl cyclopropan-1-ol, ethyl-1-hydroxycyclopropane carboxylate, 1-hydroxy-cyclopropanecarboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 2733706
Nombre IUPAC etil 1-hidroxiciclopropano-1-carboxilato
SMILES CCOC(=O)C1(O)CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 1-hydroxycyclopropanecarboxylate
Nombre de nota 90%
Color Amarillo a marrón
Punto de ebullición 78.0°C (15.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 88% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C3H4(OH)COOCH2CH3
Índice de refracción 1.4400 to 1.4470
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.14
Porcentaje de pureza 90%
Forma física Líquido