Learn More
Alfa Aesar™ Ethyl(1-hexadecyl)dimethylammonium bromide, 99%
Código de producto. 11426886
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25g
Tamaño de la unidad:
25 g
11426886 25g 25 g
1 options
Código de producto. 11426886 Proveedor Alfa Aesar™ N.º de proveedor B23991.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl(1-hexadecyl)dimethylammonium bromide
CAS 124-03-8
Fórmula molecular C20H44BrN
Número MDL MFCD00011774
Cantidad 25g
Beilstein 3729134
Índice Merck 14,2029
Sinónimo cetyldimethylethylammonium bromide, ethylhexadecyldimethylammonium bromide, cetylcide, bretol, ethyl cetab, ammonyx dme, cetethyldimonium bromide, n-ethyl-n,n-dimethylhexadecan-1-aminium bromide, dimethylethylhexadecylammonium bromide, quaternium 17
Clave InChI VUFOSBDICLTFMS-UHFFFAOYSA-M
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CC.[Br-]
Nombre IUPAC ethyl-hexadecyl-dimethylazanium;bromide
Peso molecular (g/mol) 378.483
PubChem CID 31280
Formula Weight (peso de la fórmula) 378.49
Porcentaje de pureza 99%