Learn More
Etil 1-Etilpirazol-4-carboxilato, TRC
Código de producto. 30377963
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30377963 100 mg
30381133 500 mg
30379029 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30377963 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE918743100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 447401-91-4
Fórmula molecular C8H12N2O2
Peso molecular (g/mol) 168.19
Sinónimo 1-Ethyl-1H-pyrazole-4-carboxylic Ecid Ethyl Ester, Ethyl 1-Ethyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
SMILES CCOC(=O)c1cnn(CC)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 1-Ethylpyrazole-4-carboxylate
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H12N2O2/c1-3-10-6-7(5-9-10)8(11)12-4-2/h5-6H,3-4H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.0899