Learn More
1-Etil-4-fenilpiperidina-4-carboxilato de etilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl 1-Ethyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylate |
| CAS | 28018-10-2 |
| Fórmula molecular | C16 H23 N O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Pethidine Hydrochloride Imp. J (EP), Ethyl 1-Ethyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylate, Pethidine Imp. J (EP), Pethidine Hydrochloride Impurity J, Pethidine Impurity J |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H23NO2/c1-3-17-12-10-16(11-13-17,15(18)19-4-2)14-8-6-5-7-9-14/h5-9H,3-4,10-13H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOC(=O)C1(CCN(CC)CC1)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 1-etil-4-fenilpiperidina-4-carboxilato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 261.36 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 261.1729 |