Learn More
Alcohol etílico-1-d1, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethanol-1-D |
| CAS | 1624-36-8 |
| Fórmula molecular | C2 D H5 O |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Ethan-1-d-ol (9 CI), Ethyl-1-d alcohol (6 CI, 7 CI, 8 CI), Ethanol-1-d, 1-Deuterioethanol, Ethanol-1-D, Ethanol-d1, Ethyl-1-d1 Alcohol |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3/i2D |
| SMILES | [2 H]C(C)O |
| Nombre IUPAC | 1-deuterioetanol |
| Peso molecular (g/mol) | 47.0746 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 47.0481 g/mol |
| Mostrar más |