Learn More
1-Bromociclobutanocarboxilato de etilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl 1-Bromocyclobutanecarboxylate |
| CAS | 35120-18-4 |
| Fórmula molecular | C7H11BrO2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 1-Bromo-1-carbethoxycyclobutane, 1-Bromocyclobutanecarboxylic Acid Ethyl Ester, 1-Ethoxycarbonyl-1-bromocyclobutane, Ethyl 1-bromocyclobutane-1-carboxylate, Ethyl 1-bromocyclobutanecarboxylate, NSC 135010 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H11BrO2/c1-2-10-6(9)7(8)4-3-5-7/h2-5H2,1H3 |
| SMILES | C1CCC(CNC1)Cc2cc(ccc2)OC(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | etilo 1-bromociclobutano-1-carboxilato |
| Peso molecular (g/mol) | 207.07 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 205.9942 |