Learn More
Etil 1-bromociclobutanocarboxilato, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10422770 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10422770 1 g Frasco de vidrio 1 g
10754862 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10422770 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 188710010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 35120-18-4 | C7H11BrO2 | 207.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 35120-18-4
Fórmula molecular C7H11BrO2
Peso molecular (g/mol) 207.06
Número MDL MFCD00001322
Clave InChI UTVNSHXHFRIXMM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 1-bromocyclobutanecarboxylate, ethyl alpha-bromocyclobutanecarboxylate, 1-bromo-cyclobutanecarboxylic acid ethyl ester, cyclobutanecarboxylic acid, 1-bromo-, ethyl ester, 1-bromocyclobutanecarboxylic acid ethyl ester, ethyl .alpha.-bromocyclobutanecarboxylate, acmc-1cswe, ethyl abromocyclobutanecarboxylate, ethyl-1-bromocyclobutanecarboxylate, 1-ethoxycarbonyl-1-bromocyclobutane
PubChem CID 97595
Nombre IUPAC etilo 1-bromociclobutano-1-carboxilato
SMILES CCOC(=O)C1(CCC1)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 1-bromocyclobutanecarboxylate
Color Incolora
Densidad 1.2790g/mL
Punto de ebullición 85°C to 88°C (12.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 79°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal BrC4H6CO2C2H5
Cantidad 1 g
Gravedad específica 1.279
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.06
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethyl 1-bromocyclobutanecarboxylate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.