Learn More
Etilo 1-Boc-piperazin-3-carboxilato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15449678
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15449678 5 g 5 g
15459678 250 mg 250 miligramos
15439678 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15449678 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63146.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 183742-29-2 | C12H22N2O4 | 258.318 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 183742-29-2
Fórmula molecular C12H22N2O4
Peso molecular (g/mol) 258.318
Número MDL MFCD13172266
Clave InChI IQKOVLZJPVVLOZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-tert-butyl 3-ethyl piperazine-1,3-dicarboxylate, 1-boc-3-piperazinecarboxylic acid ethyl ester, 1-n-boc-3-piperazinecarboxylic acid ethyl ester, 1-tert-butoxycarbonyl-3-ethoxycarbonylpiperazine, 1-tert-butyl3-ethylpiperazine-1,3-dicarboxylate, 1-tert-butyl-3-ethylpiperazine-1,3-dicarboxylate, ethyl 4-tert-butoxycarbonyl-2-piperazinecarboxylate, 1-1,1-dimethylethyl 3-ethyl 1,3-piperazinedicarboxylate, 1-tert-butoxycarbonylpiperazine-3-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 4-1,1-dimethylethoxycarbonyl-2-piperazinecarboxylate
PubChem CID 11402671
Nombre IUPAC 1-O-terc-Butil 3-O-etil piperazin-1,3-dicarboxilato
SMILES CCOC(=O)C1CN(CCN1)C(=O)OC(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 1-Boc-piperazine-3-carboxylate
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 258.31
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido