Learn More
1-Boc-DL-nipecotato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15475457
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15475457 5 g 5 g
15465457 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15475457 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32704.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 130250-54-3
Fórmula molecular C13H23NO4
Peso molecular (g/mol) 257.33
Número MDL MFCD04116274
Clave InChI YCXCRFGBFZTUSU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 1-boc-3-piperidinecarboxylate, 1-tert-butyl 3-ethyl piperidine-1,3-dicarboxylate, ethyl n-boc-piperidine-3-carboxylate, ethyl n-boc-3-piperidinecarboxylate, ethyl1-boc-3-piperidinecarboxylate, 1-boc-piperidine-3-carboxylic acid ethyl ester, ethyl-n-boc-piperidine-3-carboxylate, 1-tert-butyl 3-ethyl tetrahydro-1,3 2h-pyridinedicarboxylate, 1,3-piperidinedicarboxylic acid, 1-1,1-dimethylethyl 3-ethyl ester, piperidine-1,3-dicarboxylic acid 1-tert-butyl 3-ethyl ester
PubChem CID 357727
Nombre IUPAC Piperidina-1,3-dicarboxilato 3-O-etílico de 1-O-terc-butilo
SMILES CCOC(=O)C1CCCN(C1)C(=O)OC(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 1-Boc-DL-nipecotate
Punto de fusión 31°C to 35°C
Punto de ebullición 95°C (0.5 mmHg)
Cantidad 5 g
Sensibilidad Light and moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 257.33
Porcentaje de pureza 97%