Learn More
1-Boc-3-oxopiperidina-4-carboxilato de etilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15441149
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15441149 5 g 5 g
15418706 250 mg 250 miligramos
15431149 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15441149 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64102.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-09-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 71233-25-5
Fórmula molecular C13H21NO5
Peso molecular (g/mol) 271.313
Número MDL MFCD09878815
Clave InChI WCTXJAXKORIYNA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-tert-butyl 4-ethyl 3-oxopiperidine-1,4-dicarboxylate, ethyl 1-n-boc-3-oxopiperidine-4-carboxylate, ethyl n-boc-3-oxopiperidine-4-carboxylate, 3-oxo-piperidine-1,4-dicarboxylic acid 1-tert-butyl ester 4-ethyl ester, ethyl 1-n-boc-3-oxo-piperidine-4-carboxylate, ethyl 1-boc-3-oxopiperidine-4-carboxylate, ethyl n-tert-butoxycarbonyl-3-oxo-piperidine-4-carboxylate, 1-tert-butyl 4-ethyl 3-oxo-1,4-piperidinedicarboxylate, 1,4-piperidinedicarboxylic acid, 3-oxo-, 1-1,1-dimethylethyl 4-ethyl ester, ksc915i7p
PubChem CID 15852989
Nombre IUPAC 3-oxopiperidina-1,4-dicarboxilato de 4-O-etilo 1-O-terc-butilo
SMILES CCOC(=O)C1CCN(CC1=O)C(=O)OC(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 1-Boc-3-oxopiperidine-4-carboxylate
Cantidad 5 g
Beilstein 421506
Formula Weight (peso de la fórmula) 271.31
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido