Learn More
1-Bencilpirrolidina-3-carboxilato de etilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15442399
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15442399 25 g 25 g
15422399 1 g 1 g
15432399 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15442399 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64962.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5747-92-2 | C14H19NO2 | 233.311 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5747-92-2
Fórmula molecular C14H19NO2
Peso molecular (g/mol) 233.311
Número MDL MFCD04039852
Clave InChI CYPXEPWPTXKUPL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-benzyl-pyrrolidine-3-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 1-benzyl-pyrrolidine-3-carboxylate, 3-pyrrolidinecarboxylic acid, 1-phenylmethyl-, ethyl ester, ethyl1-benzylpyrrolidine-3-carboxylate, 1-benzylpyrrolidine-3-carboxylic acid ethyl ester, acmc-1asr8, 1-benzyl-pyrrolidine-3-carboxylicacidethylester, ksc495s0t, 1-benzyl-3-carboethoxypyrrolidine, ethyl 1-benzyl pyrrolidine-3-carboxylate
PubChem CID 11622765
Nombre IUPAC 1-bencilpirrolidina-3-carboxilato de etilo
SMILES CCOC(=O)C1CCN(C1)CC2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 1-benzylpyrrolidine-3-carboxylate
Color Amarillo
Cantidad 25 g
Beilstein 398388
Formula Weight (peso de la fórmula) 233.31
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido