Learn More
1-Bencilpiperidina-4-carboxilato de etilo, + 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15449067
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15449067 5 g 5 g
15469067 250 mg 250 miligramos
15439067 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15449067 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52374.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24228-40-8
Fórmula molecular C15H21NO2
Peso molecular (g/mol) 247.34
Número MDL MFCD00040748
Clave InChI ASQCOPJFYLJCGD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl n-benzylpiperidine-4-carboxylate, 1-benzylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester, 1-benzyl-piperidine-4-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 1-benzyl-4-piperidinecarboxylate, ethyl 1-benzylisonipecotate, 4-piperidinecarboxylic acid, 1-phenylmethyl-, ethyl ester, 1-benzyl-4-piperidinecarboxylic acid ethyl ester, ethyl n-benzyl-isonipecotate, 1-benzyl-4-carboethoxypiperidine, 1-benzyl-piperidine-4-carboxylic acid-ethyl ester
PubChem CID 90423
Nombre IUPAC 1-bencilpiperidina-4-carboxilato de etilo
SMILES CCOC(=O)C1CCN(CC2=CC=CC=C2)CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 1-benzylpiperidine-4-carboxylate
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 247.33
Porcentaje de pureza ≥97%