Learn More
1-Benzofuran-3-ilacetato de etilo, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10557094
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10557094 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10557094 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC40823DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 1-benzofuran-3-ylacetate
CAS 82156-58-9
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C12H12O3
Número MDL MFCD08060514
Cantidad 1 g
Sinónimo ethyl 2-benzofuran-3-yl acetate, ethyl 1-benzofuran-3-ylacetate, ethyl 2-1-benzofuran-3-yl acetate, ethyl benzo b furan-3-acetate, ethyl2-benzofuran-3-yl acetate, ethyl-1-benzofuran-3-yl acetate, ethyl 2-benzo b furan-3-ylacetate, 3-benzofuranaceticacid, ethyl ester, 3-benzofuranacetic acid, ethyl ester, benzofuran-3-acetic acid ethyl ester
Clave InChI LSGDCGDXQLDKGO-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(=O)CC1=COC2=CC=CC=C12
Nombre IUPAC 2-(1-benzofuran-3-il)acetato de etilo
Peso molecular (g/mol) 204.23
PubChem CID 7537531
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.22
Porcentaje de pureza 97%