Learn More
Clorhidrato de etilo 1-aminociclopropanocarboxilato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10793922 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10793922 25 g Frasco de vidrio 25 g
10407028 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10793922 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 432510250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 42303-42-4 | C6H11NO2·ClH | 165.62 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 42303-42-4
Fórmula molecular C6H11NO2·ClH
Peso molecular (g/mol) 165.62
Número MDL MFCD00190747
Clave InChI XFNUTZWASODOQK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 1-aminocyclopropanecarboxylate hydrochloride, 1-aminocyclopropane-1-carboxylic acid ethyl ester hydrochloride, h-acpc-oet.hcl, ethyl 1-aminocyclopropane-1-carboxylate hydrochloride, 1-amino-cyclopropyl-1-carboxylic acid ethyl ester hydrochloride, h-acpc-oet hcl, 1-aminocyclopropane-1-carboxylic acid ethyl ester, acpc-oet-hcl, h-acpc-oet?cl, pubchem14733
PubChem CID 386203
Nombre IUPAC etilo 1-aminociclopropano-1-carboxilato; clorhidrato
SMILES CCOC(=O)C1(CC1)N.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 1-aminocyclopropanecarboxylate hydrochloride
Punto de fusión 113.0°C to 114.0°C
Color Blanco
Análisis elemental 42.41 to 45.48% C, 8.24 to 8.66% N
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.62
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethyl 1-aminocyclopropanecarboxylate hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.